Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté ≥37,50% (base Pt) ACS, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

206083-1G
206083-1GEA 293 EUR InStock
206083-1G
Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté ≥37,50% (base Pt) ACS, Fluka™
Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté


Formule: H₂PtCl₆·6H₂O
Point de fusion: 150 °C
Densité: 2,434 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149910
Numéro CAS: 18497-13-7
EINECS: 241-010-7
ONU: 2507
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07609
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Platinum (Pt) Min. 37.50 %
Solubility in C₂H₅OH complying
Alkalis (as Sulfates) Max. 0.05 %
Application test complying

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité