Acide orthophosphorique 25%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20629.463EA 455 EUR InStock
20629.463
Acide orthophosphorique 25%, TECHNICAL
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
Densité: 1.1462 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 24 - 26 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité