Acide phosphotungstique hydraté, AnalaR NORMAPUR® pour analyses exempt de sodium
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20636.183EA 85 EUR InStock
20636.183
Acide phosphotungstique hydraté, AnalaR NORMAPUR® pour analyses exempt de sodium
Acide phosphotungstique hydraté
Formule: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
Point de fusion: 107 °C
Numéro MDL: MFCD00011342
Numéro CAS: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07450
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loss on ignition (750°C) Max. 17 %
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
K (Potassium) Max. 0.02 %
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité