Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyrogallol, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

20647.237EA 241 EUR InStock
20647.237
Pyrogallol, GPR RECTAPUR®
Pyrogallol


Formule: C₆H₆O₃
Point d'ébullition: 309 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…132 °C
Densité: 1.453 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002192
Numéro CAS: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c5271be2848ebfa6e3614bff56b329a59cb6fe&vid=db25c87d92a56d9ff5d36f04d6bbf59acf236659&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
IR Spectrum Passes test
Melting point 131-134 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water Max. 1 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité