Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide succinique, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

20670.294EA 0 EUR InStock
20670.294
Acide succinique, GPR RECTAPUR®
Acide succinique


Formule: HOOCCH₂CH₂COOH
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 182 °C
Densité: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002789
Numéro CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité