Acide sulfanilique 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
20674.231EA 51.8 EUR InStock
20674.231
Acide sulfanilique 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide sulfanilique
Formule: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 279 °C
Densité: 1.485 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007886
Numéro CAS: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Insolubility in Na2CO3 solution Max. 0.02 %
Water Max. 0.7 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
NO2 (Nitrite) Max. 0.5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité