Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fer (II) sulfate heptahydraté ≥99% (par analyse titrimétrique), en grenailles, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate

2070-07EA 848.94 EUR InStock
2070-07 2070-01 2070-05 2070-R
Fer (II) sulfate heptahydraté ≥99% (par analyse titrimétrique), en grenailles, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fer (II) sulfate heptahydraté
Attention: Fluctuating temperatures cause product oxidation.
IMPORTANT: Store below 24°C (75°F).


Formule: FeSO₄·7H₂O
MW: 278,02 g/mol
Point de fusion: 64 °C
Densité: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149719
Numéro CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.0 - 104.5 %
Assay (FeSO₄·7H₂O) (by KMnO₄ titrn) 99.0 - 104.5 %
Appearance Passes Test
Insoluble Matter ≤0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 3.0 - 5.0
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.005 %
Ferric Ion (Fe³⁺) ≤0.1 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Manganese (Mn) ≤0.05 %
Potassium (K) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Fluctuating temperatures cause product oxidation.
IMPORTANT: Store below 24°C (75°F).

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité