Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Acide trichloroacétique (cristallisable) 99,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: TCA

20742.180EA 39.4 EUR InStock
20742.180 20742.236 20742.293
Acide trichloroacétique (cristallisable) 99,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Acide trichloroacétique (cristallisable)


Formule: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Point d'ébullition: 196
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004177
Numéro CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
ONU: 1839
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Clarity of solution Passes test ACS
IR Spectrum Passes test
Substances coloured by H2SO4 Passes test
Melting point Min. 57 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.03 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..