Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-2-Pentanol ≥98%

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

20794.268EA 0 EUR InStock
20794.268
(±)-2-Pentanol ≥98%
(±)-2-Pentanol


Formule: C₅H₁₂O
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004579
Numéro CAS: 6032-29-7
EINECS: 227-907-6
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07258
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc37771666c375a7768be6819fbc64e80617a202&vid=cc73accd09f3b4e43eedad1fe603cf52c119ff25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité