Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Potassium iodure 99%, qualité Réactif

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide

207969-500G
207969-500GEA 178 EUR InStock
207969-500G
Potassium iodure 99%, qualité Réactif
Potassium iodure
  • ≥95% for general laboratory use.


Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1.323 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 681 °C
Densité: 3.12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5 - 101.5 %
Vapor Pressure 1 mmHg ( 745 °C)

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..