Éthanol 96% (v/v), SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20822.290EA 116 EUR InStock
20822.290
Éthanol 96% (v/v), SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Éthanol
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.
Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V) 96,2-96,5%
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water 5,2-7,5%
Transmittance (210 nm) Min. 35 %
Transmittance (220 nm) Min. 55 %
Transmittance (230 nm) Min. 72 %
Transmittance (240 nm) Min. 90 %
Transmittance (250 nm) Min. 95 %
Transmittance (from 270 nm) Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité