Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthanol ≥99.8%

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol

20834.291EA 0 EUR InStock
20834.291
Méthanol ≥99.8%
Méthanol


Formule: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Point d'ébullition: 64.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.05 %
Absorbance (220 nm) Max. 0.4
Absorbance (240 nm) Max. 0.15
Absorbance (260 nm) Max. 0.02
Transmittance (220 nm) Min. 45 %
Transmittance (240 nm) Min. 75 %
Transmittance (260 nm) Min. 96 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité