Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutanol ≥98%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

20836.297EA 39.5 EUR InStock
20836.297
Isobutanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Isobutanol


Formule: (CH₃)₂CHCH₂OH
Point d'ébullition: 107.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0.802 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004740
Numéro CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
ONU: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Boiling point 107 - 109 °C
Density (20/4) 0.799 - 0.803
Evaporation residue Max. 0.02 %
Refractive index (20°C) 1.395 - 1.396

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité