Propanol-2, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20838.294EA 36.5 EUR InStock
20838.294
Propanol-2, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=470d05c77c566a481e050dc3c1a5ad7a31d76272&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Colour value Max. 10 APHA
Assay Min. 99.8 %
Aldehydes Max. 0.0002 %
Formaldehyde Max. 0.0002 %
Ketones (as C3H6O) Max. 0.0050 %
Methanol Max. 0.1 %
Residue on evaporation Max. 0.0010 %
Water (K.F.) Max. 0.0100 %
Formaldehyde-sulphuric colouration Max. 60.0 APHA
Acidity Max. 0.0020 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.01 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité