Méthanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Collection
Danger
20847.990EA 0 EUR InStock
20847.990 20847.550
Méthanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Méthanol
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3 (6.1),II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7d8032d09939fbf669cffa2c324454ca9267723e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
IR Spectrum Passes test
Solubility in water Passes test ACS
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.00006 meq/g
Boiling point 64 - 65 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.791 - 0.792
Density (20/20) 0.791 - 0.793
Substances coloured by H2SO4 Max. 10 APHA
Acetone + aldehydes (as CH3COCH3) Max. 10 ppm
Acetone Max. 5 ppm
Acetaldehyde Max. 5 ppm
E/E Max. 0.1 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Formaldehyde Max. 1 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 2 ppm
Water Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
B (Boron) Max. 0.05 ppm
Ba (Barium) Max. 0.05 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 0.7 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.2 ppm
Absorbance (225 nm) Max. 0.17
Transmittance (210 nm) Min. 20 %
Transmittance (220 nm) Min. 50 %
Transmittance (225 nm) Min. 68 %
Transmittance (250 nm) Min. 95 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms Ph.Eur. R 1053200 Passes test
Conforms Ph.Eur. R1 1053201 Passes test
Conforms Ph.Eur. R2 1053202 Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité