Octanol-1 ≥98%, purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
20850.296EA 61.2 EUR InStock
20850.296
Octanol-1 ≥98%, purifié
Octanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 0.8246 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002988
Numéro CAS: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Boiling point 194 - 196 °C
Density (20/4) 0.824 - 0.827
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité