Méthanol, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥99.8% pour la synthèse
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20856.296EA 57.5 EUR InStock
20856.296
Méthanol, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥99.8% pour la synthèse
Méthanol
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3 (6.1),II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7d8032d09939fbf669cffa2c324454ca9267723e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Colour value Max. 10 APHA
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity (as HCOOH) Max. 0.0010 %
Alkalinity (as NH3) Max. 0.00010 %
Acetone + aldehydes (as CH3COCH3) Max. 0.0010 %
Formaldehyde Max. 0.0001 %
Residue on evaporation 0.0010 %
Reducing substances Max. 0.0002 %
Water (K.F.) Max. 0.0050 %
Substances discoloured by H2SO4 Max. 20 APHA
E/E Max. 0.100 %
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.5 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité