Benzaldéhyde ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
20863.291EA 73.6 EUR InStock
20863.291
Benzaldéhyde ≥98%, GPR RECTAPUR®
Benzaldéhyde
Formule: C₆H₅CHO
Point d'ébullition: 179 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1.049 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003299
Numéro CAS: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
ONU: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Acidity Max. 0.08 meq/g
Boiling point 177 - 181 °C
Density (20/4) 1.040 - 1.050
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité