Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anticorps polyclonal de chèvre anti-Alpaca IgG (CF®568)

Fournisseur: Biotium
20883-100UL
20883-100ULEA 275 EUR InStock
20883-100UL
Anticorps polyclonal de chèvre anti-Alpaca IgG (CF®568)
Anticorps
Anticorps IgG de chèvre anti-alpaga qui reconnaît le domaine VHH de la chaîne lourde des IgG d'alpaga. Marqué avec des colorants CF® et adapté aux applications western ou IF.

  • Disponible en 6 colorants CF® brillants et photostables
  • Convient pour la western, l'immunofluorescence et l'immunohistologie dans les tissus FFPE
  • Conjugués colorants CF® et biotine : ajouter 0,5 ml d'eau distillée
  • Conjugués HRP ou DNP : ajouter 1 ml d'eau distillée

L'anticorps anti-Alpaca IgG, VHH de chèvre est un anticorps entier polyclonal IgG de chèvre purifié par affinité qui reconnaît le domaine VHH de la chaîne lourde des IgG d'alpaga, sous-classes 2 et 3, et le domaine VHH des IgG de lama, sous-classes 2 et 3. L'anticorps présente une adsorption croisée avec les protéines sériques des bovins, des humains, des souris, des lapins et des rats. Il n'est pas hautement croisé avec les immunoglobulines d'autres espèces. L'anticorps est disponible conjugué aux colorants lumineux et photostables CF® de Biotium.

Type : Secondaire
Antigène : Alpaga
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : CF®568
Epitope:
Hôte : Chèvre
Isotype: IgG
Réactivité : Alpaga, Lama

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité