Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF®583R)

Fournisseur: Biotium

20899-500ULEA 207 EUR InStock
20899-500UL 20899-50UL
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF®583R)
Anticorps
Goat anti-guinea pig IgG (H L) secondary antibody labelled with our superior CF® Dyes.

  • Suitable for western, immunofluorescence, and immunohistology in FFPE tissues
  • CF® Dye and biotin conjugates: add 0,5 ml dH₂O
  • Ex/Em: 585/609 nm

Add the indicated volume of water directly to the vial containing the lyophilised antibody and mix gently to dissolve. Store reconstituted antibody at −20 °C and protect from light. Aliquot to avoid repeated freeze/thaw cycles. Alternatively, an equal volume of glycerol can be mixed with the reconstituted antibody so that it will remain liquid at −20 °C.

Liquid format: Store at −20 °C, protected from light. Product is stable for at least 6 months from date of receipt when stored as recommended. Liquid format antibodies contain 50% glycerol and will not freeze at −20 °C.

Lyophilised format: Store at −20 °C, protected from light. Product is stable for at least 6 months from date of receipt when stored as recommended.

Attention: Storage of the antibody for more than a day at final working dilution is not recommended.

Type: Secondary
Antigen: IgG (Guinea pig)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF®583R
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Guinea pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité