Cadmium acétate dihydraté ≥98.0% (par analyse complexométrique), Purum p.a.
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
20901-500G
20901-500GEA 126 EUR InStock
20901-500G
Cadmium acétate dihydraté ≥98.0% (par analyse complexométrique), Purum p.a.
Cadmium acétate dihydraté
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formule: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
Point d'ébullition: Dec.
Point de fusion: 256 °C.anhydrous substance.Elimination of water of crystallisation
Densité: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150020
Numéro CAS: 5743-04-4
EINECS: 208-853-2
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01614
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité