Cadmium ionophore I, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: ETH 1062, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(N,N-dibutylethanethioamide), N,N,N′,N′-Tetrabutyl-3,6-dioxaoctanedi(thioamide)
M-Clarity™ quality level = MQ100
20909-50MG-F
20909-50MG-FEA 502 EUR InStock
20909-50MG-F
Cadmium ionophore I, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Cadmium ionophore I
Selective ionophore for cadmium used in solvent polymeric membranes.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₂₂H₄₄N₂O₂S₂
MW: 432,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143893
Numéro CAS: 73487-00-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d53c4eda96a619e5fb6f81096600d525dc45fe3&vid=f2afc877d6f59c43101d07c9c08eae7b6b96b692&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité