Isobutylmagnesium chloride 2 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
209521000
209521000.EA 67.5 EUR InStock
209521000.
Isobutylmagnesium chloride 2 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Isobutylmagnesium chloride
Appearance: Grey to yellow-brown Solution
Formule: C₄H₉ClMg
Densité: 0.83 g/cm³
Point d'éclair: –040 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000471
Numéro CAS: 5674-02-2
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to yellow-brown Solution
Titration Grignard 2 M Exact strength on the certificate of analysis
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité