3-Chloropropène ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20967.186EA 0 EUR InStock
20967.186
3-Chloropropène ≥98%, TECHNICAL
3-Chloropropène
Formule: C₃H₅Cl
MW: 76,53 g/mol
Point d'ébullition: 44 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –136 °C
Densité: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –32 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000984
Numéro CAS: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
ONU: 1100
ADR: 3,I
Merck Index: 13,00286
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité