Aluminium oxyde, γ-phase pour métallographie, calciné
Fournisseur: VWR Chemicals
20988.292EA 0 EUR InStock
20988.292
Aluminium oxyde, γ-phase pour métallographie, calciné
Aluminium oxyde, γ-phase
Formule: Al₂O₃
Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité