Aluminium oxyde, Durmax® pour métallographie, 3 heures
Fournisseur: ALUMINES DURMAX
20992.263
20992.263EA 77.1 EUR InStock
20992.263
Aluminium oxyde, Durmax® pour métallographie, 3 heures
Aluminium oxide
Information de livraison: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
Formule: Al₂O₃
Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ATTEINDRE: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité