Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure de caesium, Supelco®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ100

21004-1G
21004-1GEA 44.2 EUR InStock
21004-1G
Iodure de caesium, Supelco®
Iodure de caesium


Formule: CsI
Point d'ébullition: 1280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 621 °C
Densité: 3.21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010962
Numéro CAS: 7789-17-5
EINECS: 232-145-2
Merck Index: 12,02056
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a9a15f5a1cd2cc2cbb01980e55c1ef5b09576b0&vid=2e783883a8faddf57e2477e056a3659e299308f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité