Potassium periodate ≥99.8% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
210056-100G
210056-100GEA 104 EUR InStock
210056-100G
Potassium periodate ≥99.8% ACS, Fluka™
Potassium periodate
Formule: KlO₄
Point de fusion: 582 °C
Densité: 3.62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011407
Numéro CAS: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
ONU: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,07739
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (excluding dried substance) 99.8 - 100.3 %
Manganese (Mn) Max. 1 ppm
Other halogens (as Cl) Max. 0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité