Aluminium oxyde activé basique pour la chromatographie
Fournisseur: VWR Chemicals
21012.297EA 132 EUR InStock
21012.297
Aluminium oxyde activé basique pour la chromatographie
Aluminium oxyde activé basique
Formule: Al₂O₃
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
Particle size ( 48 µm) Max. 20 %
Particle size ( 200 µm) Max. 1.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité