Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aluminium chlorure, anhydre ≥99%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

21031.293EA 61.5 EUR InStock
21031.293
Aluminium chlorure, anhydre ≥99%, GPR RECTAPUR®
Aluminium chloride


Formule: AlCl₃
Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180…181 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003422
Numéro CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
ONU: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité