Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aluminium nitrate nonahydraté ≥98.0% pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

21050.298EA 59.1 EUR InStock
21050.298
Aluminium nitrate nonahydraté ≥98.0% pour analyses
Aluminium nitrate nonahydrate


Formule: Al(NO₃)₃·9H₂O
Point de fusion: 73 °C
Densité: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149132
Numéro CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
ONU: 1438
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité