Coomassie violet 50% (teneur en colorant) R200, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
210579-50G
210579-50GEA 102 EUR InStock
210579-50G
Coomassie violet 50% (teneur en colorant) R200, Sigma-Aldrich®
Coomassie violet
Coomassie Violet R200, Dye content 50 % (Acid violet 17)
Formule: C₄₁H₄₇N₃NaO₆S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012120
Numéro CAS: 4129-84-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6fdac8931adf5227f57c50e74ae758538e7ecd1&vid=79aac65bf34d5d41e7db8b3903d8e4b81242b2ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité