Calcium chlorure 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
M-Clarity™ quality level = MQ100
21059-250ML-F
21059-250ML-FEA 70.1 EUR InStock
21059-250ML-F
Calcium chlorure 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse, Supelco®
Calcium chlorure
Formule: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité