Aluminium sulfate octadécahydraté, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate
21068.290EA 0 EUR InStock
21068.290
Aluminium sulfate octadécahydraté, TECHNICAL
Aluminium sulphate octadecahydrate
Formule: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
MW: 666,43 g/mol
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1.69 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149136
Numéro CAS: 7784-31-8
EINECS: 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité