Aluminium sulfate tétradécahydraté, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
21070.297EA 61.4 EUR InStock
21070.297
Aluminium sulfate tétradécahydraté, GPR RECTAPUR®
Aluminium sulfate tétradécahydraté
Formule: Al₂(SO₄)₃·14H₂O
Numéro CAS: 16828-12-9
EINECS: 233-135-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated as Al2O3) 16.5 - 17.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.3 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité