Film de scellage, auto-adhésif pour tests ELISA, PCR
Fournisseur: Brand
211-0001EA 101 EUR InStock
211-0001
Film de scellage, auto-adhésif pour tests ELISA, PCR
Scellés Microplaque Sceaux
Film en PP transparent permettant l'inspection visuelle des échantillons. Plage de températures : –40 °C à +125 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité