VWR®, Tubes de culture et d’échantillon, jetables
Fournisseur: VWR Collection
211-0085EA 158 EUR InStock
211-0085
VWR®, Tubes de culture et d’échantillon, jetables
Tubes Tubes à essais
PS transparent ou PP translucide.
  • PS tubes: Not autoclavable. Temperature resistant from −40 to +90 °C. Can be centrifuged up to 1500×g
  • PP tubes: Autoclavable up to 121 °C. Temperature resistant from −90 to +135 °C. Can be centrifuged up to 3000×g
  • Press in stopper or dual position push on cap available for pressure equalisation or gas exchange whilst ensuring that the cap cannot fall off
  • Sustainable design based on virgin resins
Tubes de culture et d’échantillon moulés avec précision pour un large éventail d’applications. À fond rond. Stériles ou non stériles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité