VWR®, Portoir pour flacons cryogéniques
Fournisseur: VWR Collection
211-0139EA 33.7 EUR InStock
211-0139
VWR®, Portoir pour flacons cryogéniques
Portoirs Portoirs pour cryotubes
En polycarbonate.
  • Index numérique
  • Encoches au fond de chaque puits pour le maintien en place des flacons, et faciliter ainsi l'ouverture et la fermeture
  • Poignées nervurées qui facilitent la manipulation avec des gants
Résiste à la fois à la congélation cryogénique et à l'autoclavage.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité