VWR®, Égouttoir
Fournisseur: VWR Collection
211-0196EA 216 EUR InStock
211-0196
VWR®, Égouttoir
Portoirs Égouttoirs
En fil recouvert de vinyle.
  • Utilisation sur paillasse ou sous forme de support mural
  • L'égouttoir peut être retiré du côté pour faciliter la vidange
18 tiges de vidange, de 127 mm de long pour les grands conteneurs et 72 tiges de vidange, de 76 mm de long pour les petits conteneurs.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité