VWR®, PCR racks, reversible
Fournisseur: VWR Collection
211-0198EA 65.8 EUR InStock
211-0198
VWR®, PCR racks, reversible
Portoirs Tube Racks
PP.
  • Le côté PCR du portoir possède 168 puits pouvant accueillir des barrettes de tubes 8 ou 12 puits ou un tube de 0,2 ml par puits
  • Le côté opposé du portoir possède 40 puits pouvant accueillir des tubes de 0,5 ml
  • Les deux côtés du portoir disposent de 12 puits pouvant accueillir des tubes de 1,5 ml
  • Le couvercle à charnière amovible simple d'utilisation s'adapte à chaque côté du portoir
Conçu pour accueillir des tubes de 0,2, 0,5 ou 1,5 ml.
Informations de commande: le paquet de couleurs assorties enMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité