VWR®, Portoirs, microtubes à centrifuger
Fournisseur: VWR Collection
211-0204EA 33.2 EUR InStock
211-0204 211-0205 211-0206 211-0207 211-0208 211-0209 211-0210
VWR®, Portoirs, microtubes à centrifuger
Portoirs Tube Racks
En PP.
  • Pour une utilisation en congélateurs
  • Poignées latérales pour une manipulation sûre
  • Compartiments numérotés pour faciliter l'identification des échantillons
Espace pouvant accueillir jusqu'à 80 micro-tubes à centrifuger de 1,5 ou 2,0 ml. Cinq rangées de 16 micro-tubes avec orifices de forme conique destinés à maintenir les micro-tubes en toute sécurité.
Informations de commande: Le kit de couleurs assorties comprend un portoir de chaque couleur – Bleu, vert, rose, jaune et orange.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité