VWR®, Cryoboîtes, pour échantillons photosensibles
Fournisseur: VWR Collection
211-0255EA 21.5 EUR InStock
211-0255
VWR®, Cryoboîtes, pour échantillons photosensibles
Boîtes Boîtes pour cryotubes
En PP, noir.
  • La fermeture renforcée, la triple charnière et le fermoir de verrouillage permettent de conserver les échantillons en toute sécurité lorsque la boîte est fermée
  • Chaque boîte est équipée d'une grille alphanumérique à l'extérieur et à l'intérieur et d'anneaux d'empilage
  • Leur surface mate convient pour l'impression et l'étiquetage
Idéale pour les échantillons photosensibles, cette boîte de rangement tout en noir est adaptée pour une utilisation avec des microtubes à centrifuger de 0,5, 1,5 et 2,0 ml, ainsi qu'avec la plupart des autres marques de flacons cryogéniques. Debout, ces boîtes ont une hauteur supérieure de quelques millimètres à celle d'autres types de boîtes de rangement disponibles et peuvent accueillir plusieurs tailles de flacons cryogéniques, ou des tubes de diamètres similaires.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité