Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

VWR®, Portoirs cubiques pour microtubes et tubes à essai

Fournisseur: VWR Collection
211-0345EA 76.6 EUR InStock
211-0345
VWR®, Portoirs cubiques pour microtubes et tubes à essai
Portoirs Tube Racks
PP.

  • Face 1 : 4 trous pour tubes de 50 ml
  • Face 2 : 10 trous pour tubes de 15 ml
  • Face 3 : 12 trous pour tubes de 12×75 mm ou 12×100 mm
  • Face 4 : 16 trous pour microtubes de 1,5/2,0 ml

Avec quatre faces pouvant être chargés indépendamment. Peuvent être clipsés ensemble. Excellente résistance chimique. Résistance thermique élevée, autoclavable.

Informations de commande: Le kit à code couleur comprend un portoir de chaque couleur (orange, bleu, vert, rose et jaune).

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité