VWR®, Portoirs pour tubes de 15 ou 50 ml
Fournisseur: VWR Collection
211-0370EA 106 EUR InStock
211-0370
VWR®, Portoirs pour tubes de 15 ou 50 ml
Boîtes Boîtes pour tubes
PP, avec couvercle transparent.
  • Les puits de grille profonds maintiennent solidement les tubes en position verticale
  • Localisez facilement les tubes grâce au couvercle à clé, à la grille imprimée et à l'orientation du premier tube
  • Visualisez le stockage des tubes à travers le couvercle transparent et les côtés transparents
Construction robuste et robuste pour un stockage répété. Insérez l'une des deux grilles incluses, soit 15 ou 50 ml.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité