VWR®, Portoirs pour tubes à essai de 15 à 50 ml
Fournisseur: VWR Collection
211-0380EA 95.4 EUR InStock
211-0380
VWR®, Portoirs pour tubes à essai de 15 à 50 ml
Portoirs Tube Racks
PP.
  • Peut contenir jusqu'à 12 tubes de taille similaire d'un diamètre de 16 à 30 mm
  • Références imprimées pour une identification facile des tubes
  • Ne convient pas à l'autoclavage
Changement rapide d’ouverture en ouvrant l’iris d’un tour de poignée ou en insérant directement un tube dans l’ouverture.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité