Microtubes à centrifuger, 2,0 ml
Fournisseur: Brand
780550
211-2606EA 38.8 EUR InStock
211-2606
Microtubes à centrifuger, 2,0 ml
Tubes Microtubes à centrifuger
PP, gradués, autoclavables avec bouchon attenant.
  • Peuvent supporter une centrifugation jusqu'à 20 000 ×g
  • Bouchon plat facile à étiqueter et à percer
  • Zone de marquage dépolie
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité