Microtubes à centrifuger, 0,5 ml
Fournisseur: Brand
780507
211-2612EA 58.7 EUR InStock
211-2612
Microtubes à centrifuger, 0,5 ml
Tubes Microtubes à centrifuger
PP, autoclavables avec bouchon attenant.
  • Peuvent supporter une centrifugation jusqu'à 10 000 ×g
  • Bouchon plat facile à étiqueter et à percer
  • Bouchon attenant solidement ajusté procurant une étanchéité parfaite mais pouvant s'ouvrir facilement
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité