Portoirs, microtubes à centrifuger
Fournisseur: Brand
780605
211-2629EA 13.3 EUR InStock
211-2629
Portoirs, microtubes à centrifuger
Portoirs Tube Racks
PP, autoclavable.
  • Pour 20 microtubes à centrifuger
  • Positions numérotées pour faciliter l'identification des échantillons
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité