Portoirs pour microtubes
Fournisseur: KARTELL
296
211-2921EA 23.3 EUR InStock
211-2921
Portoirs pour microtubes
Portoirs Tube Racks
En PP blanc, pour 20 microtubes de 1,5 ml.
  • Emplacements numérotés pour faciliter l'identification des échantillons
  • Avec clips en option pour relier plusieurs supports entre eux
  • Portoirs à 2 niveaux pour une meilleure visibilité
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité