Barrettes de 8 tubes PCR avec barrettes de bouchons attenants
Fournisseur: Brand
781330
211-3264EA 156 EUR InStock
211-3264
Barrettes de 8 tubes PCR avec barrettes de bouchons attenants
Tubes Tubes PCR
PP. 8 tubes connectés de 0,2 ml et barrettes de bouchons bombés attenants.
  • Les bouchons bombés permettent une utilisation d'une seule main
  • Exempts d'ADN, de RNase et de DNase
Couleur: transparent
Colour: Clear
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité